Przejdź do
95889
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3196456
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −32±2°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.533
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
726656115568726621
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
ChiPros®, produced by BASF, 99%
description
98%
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%, ≥98.5% (GC)
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.533
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
-
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)