Merck
631507
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthrolin-5-amine
97%
Synonim(y):
(1,10)-Phenanthrolin-5-ylamine
Wybierz wielkość
1 G
571,00 zł
5 G
2500,00 zł
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
571,00 zł
5 G
2500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
254-258 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2
Klucz InChI
DKPSSMOJHLISJI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1,10-Phenanthrolin-5-amine can be used in the synthesis of bis-[1,10]phenanthrolin-5-yl-pyromellitic diimide (Bphen-PMD), which can find applications in organic light-emitting devices.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Siew San Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(37), 25734-25745 (2017-09-16)
An absorbance-based sensor employing ruthenium bipyridyl with a phenanthroline-fused benzoylthiourea moiety formulated as [Ru(ii)(bpy)
Mona Amiri et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(29), 10173-10184 (2020-07-16)
1,10-Phenanthroline (phen) was grafted to either indium tin oxide (ITO), fluorine-doped tin oxide (FTO), or titanium dioxide (TiO2) semiconductors (SC's) by electrochemical reduction of 5-diazo-phen. The phen ligand is bonded to the semiconductor at C5, and it can be handled
"Phenanthroline diimide as an organic electron-injecting material for organic light-emitting devices"
Lee H, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(23), 8762- 8767 (2012)
Kollur Shiva Prasad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-26)
Herein we report the synthesis and structural elucidation of two novel imine-based ligands, 2-(1,10-phenanthrolin-5-yl)imino)methyl)-5-bromophenol (PIB) and N-(1,10-phenanthrolin-5-yl)-1-(thiophen-3-yl)methanimine (PTM) ligands. An in vitro cytotoxicity assay of the synthesized molecules was carried out against breast, cervical, colorectal, and prostate cancer cell lines
Barbara Feist et al.
Mikrochimica acta, 186(2), 91-91 (2019-01-12)
Graphene oxide (GO) was chemically functionalized with 5-amino-1,10-phenanthroline. The resulting conjugate (phen-GO) was characterized by scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The experiments show that phen-GO has a high affinity for extraction of Pb(II) ions. Isotherms and kinetics fit