Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
166 °C
functional group
amine, imide, maleimide
SMILES string
Cl.N1(C(=O)C=CC1=O)CCN
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;/h1-2H,3-4,7H2;1H
InChI key
NJQOCRDPGFWEKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 96% | description contains ~500 ppm phenothiazine as stabilizer, 90% | description 97% |
| assay 95% | assay 96% | assay 90% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 166 °C | mp - | mp 102-110 °C (lit.) | mp 66-67 °C (lit.), 67-74 °C |
| form powder | form - | form - | form solid |
| functional group amine, maleimide | functional group - | functional group - | functional group maleimide, hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?