Merck
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
mp
62-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
Klucz InChI
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorescent monomer
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3