For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
496383
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
97%
Synonim(y):
Stahl phd oxidant, phd
Wybierz wielkość
775,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
775,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1C(=O)c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C12H6N2O2/c15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10/h1-6H
Klucz InChI
KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Bioinspired Aerobic Oxidation of Secondary Amines and Nitrogen Heterocycles with a Bifunctional Quinone Catalyst
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.