Przejdź do
379344
4,5-Diazafluoren-9-one
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
875,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
875,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
214-217 °C (lit.)
solubility
THF: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.), toluene: soluble(lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-7-3-1-5-12-9(7)10-8(11)4-2-6-13-10/h1-6H
InChI key
PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Diazafluoren-9-one is a heterocyclic building block used in the synthesis of various heterocyclic compounds and also as a fluorescent probe.
Application
4,5-Diazafluoren-9-one may be used in the preparation of heterocyclic ligands, by condensation with various diamines, hydrazine, 1,4-phenylenediamine, benzidine and 4,4′-methylenedianiline. It may be used in the preparation of 9-diazo-4,5-diazafluorene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33484
description
97%
description
-
assay
97%
assay
-
solubility
benzene: soluble(lit.), toluene: soluble(lit.), THF: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.)
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
214-217 °C (lit.)
mp
229-233 °C
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
functional group
ketone
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)