Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
310-315 °C
SMILES string
c1cnc2c(c1)c3nccnc3c4cccnc24
InChI
1S/C14H8N4/c1-3-9-11(15-5-1)12-10(4-2-6-16-12)14-13(9)17-7-8-18-14/h1-8H
InChI key
IBOSPAWVGHGUAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline is a ligand which is used in the synthesis of copper(I)- phenanthroline complexes which are used in molecular device technology and in solar-energy conversion. It functions as an electron acceptor and the electron density is delocalized on the quinoxaline ring. The absorption and emission properties and the excited state lifetimes of these phenanthroline based copper complexes can be fine-tuned easily.
Application
Features and Benefits
Imparts improved directionality of electron transfer in excited copper complexes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% (HPLC) | description 97% | description reagent grade | description 97% |
| assay 99% (HPLC) | assay 97% | assay - | assay 97% |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 310-315 °C | mp 197-212 °C | mp 100-104 °C (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline 99% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/226/341/31d3909e-6700-4a3e-bfb3-9ed1f6b66ee2/640/31d3909e-6700-4a3e-bfb3-9ed1f6b66ee2.png)