Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-431-6
MDL number:
Assay:
96%
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,15H2
InChI key
KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description 97% |
| assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 137-139 °C (lit.) | mp 73-74 °C (lit.) |
9-Aminophenanthrene research chemical | - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?