617474
Deuterium
99.9 atom % D
Synonim(y):
D2
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
0.07 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Próba
99.996% (CP)
tw
-249.5 °C (lit.)
gęstość
0.169 g/mL at -250.9 °C (liq)(lit.)
0.165 g/L at 25 °C (gas)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1D
Klucz InChI
UFHFLCQGNIYNRP-VVKOMZTBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Polecane produkty
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -150 °C - closed cup