Kluczowe dokumenty
Z175552
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, brass
Synonim(y):
Lecture Bottle Control Valve
Wybierz wielkość
1 EA
368,00 zł
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
368,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
brass
Poziom jakości
dopasowywanie
CGA Inlet for 180M/110F
Opis ogólny
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Questions
  1. What size cap or plug should be used for this valve?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, under 'fittings', the external valve is CGA 180 male and the internal is CGA 110 female. A CGA 110 male fitting would be required to cap this valve for the inner thread. The opposite is true for the external CGA 180 male thread; a CGA 180 female fitting would be required to cap the exterior valve.