Przejdź do
488690
Deuterium hydride
extent of labeling: 96 mol% DH, 98 atom % D
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
237-773-0
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
0.07 (21 °C, vs air)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % D
autoignition temp.
1060 °F
extent of labeling
96 mol% DH
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1
InChI key
UFHFLCQGNIYNRP-OUBTZVSYSA-N
General description
Deuterium hydride extent of labeling: 96 mol% DH, 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
- Mass spectrometry calibration
- Quality control reference standards
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR applications
- High deuterium content for effective labeling
- Improves the reliability of spectroscopic data
- Non-toxic and safe for laboratory environments
Benefits
- Accelerates drug formulation processes and testing
- Improves the quality of NMR results and analyses
- Increases efficiency in research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 150 psig for 5 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361860617474486523
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99.8 atom % D
isotopic purity
99.9 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
bp
−252.8 °C (lit.)
bp
-249.5 °C (lit.)
bp
-249.5 °C (lit.)
bp
−60 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−85 °C (lit.)
vapor density
0.07 (21 °C, vs air)
vapor density
0.07 (vs air)
vapor density
0.07 (vs air)
vapor density
1.19 (21 °C, vs air)
autoignition temp.
1060 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
<-238.0 °F - closed cup
flash_point_c
< -150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)