Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
vapor density
1.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5% | description tested according to Ph. Eur. | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form crystalline | form powder or crystals | form crystalline powder | form - |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.5% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 160.4 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 160.4 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 160.4 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 160.4 °C) |
| mp 340 °C (subl.) (lit.) | mp 340 °C (subl.) (lit.) | mp 340 °C (subl.) (lit.) | mp 340 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?