Merck
615862
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indole-d5)
97 atom % D
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-indoyl-d5)propionic acid, L-α-Amino-(3-indole-d5)propionic acid, Deuterated Trp, Deuterated tryptophan, Trp-d5
Wybierz wielkość
500 MG
5030,00 zł
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
5030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D5H7N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-HLTLGYGQSA-N
Opis ogólny
L-Tryptophan-(indole-d5) is an isotopically labeled analogue of L-Tryptophan.
Zastosowanie
L-Tryptophan-(indole-d5) is used
• in biophysical study for neutron scattering.
• as an internal standard for the investigation of anti-inflammatory activity of low molecular weight fractions.
• in structural elucidation of micronutrients and nutraceutical components presence in food stuffs using LC-MS/MS.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valerie Laux et al.
European biophysics journal : EBJ, 37(6), 815-822 (2008-02-16)
We describe methods that have been developed within the ILL-EMBL Deuteration Laboratory for the production of maltose binding protein (MBP) that has been selectively labelled either with deuterated tryptophan or deuterated methionine (single labelling), or both (double labelling). MBP is
Gregory W Thomas et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 37(1), 55-67 (2015-05-12)
The innate immune system is increasingly being recognized as a critical component in osteoarthritis (OA) pathophysiology. An ex vivo immunoassay utilizing human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was developed in order to assess the OA anti-inflammatory properties of the low
Sara Vitalini et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Food plants contain hundreds of bioactive phytochemicals arising from different secondary metabolic pathways. Among these, the metabolic route of the amino acid Tryptophan yields a large number of plant natural products with chemically and pharmacologically diverse properties. We propose the