Przejdź do
793477
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D5H2NO3
Masa cząsteczkowa:
194.20
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80445425370217158
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
analytical standard
description
98 atom % D
description
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
97% (CP)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
-
mass shift
M+5
mass shift
M+5
form
powder
form
-
form
crystals
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)