Przejdź do
615552
Choline-1,1,2,2-d4 bromide
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
3459,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
3459,50 zł
Cena katalogowa4070,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
availability
not available in Japan
mass shift
M+4
SMILES string
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChI key
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
615544605301PHR1251
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % 13C
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+1
mass shift
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
solid
form
-
availability
not available in Japan
availability
-
availability
-
availability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)