Merck
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
Synonim(y):
DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
Wybierz wielkość
1 G
6650,00 zł
6650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
6650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
6650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)