Merck
606839
Sigma-Aldrich
ISOGRO®-13C,15N Powder -Growth Medium
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Wybierz wielkość
100 MG
336,00 zł
1 G
2280,00 zł
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
336,00 zł
1 G
2280,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
ISOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexandria N Richart et al.
The Journal of biological chemistry, 287(22), 18730-18737 (2012-04-12)
The chromoshadow domain (CSD) of heterochromatin protein 1 (HP1) was recently shown to contribute to chromatin binding and transcriptional regulation through interaction with histone H3. Here, we demonstrate the structural basis of this interaction for the CSD of HP1α. This
I Kilpelainen et al.
The Journal of biological chemistry, 275(18), 13564-13570 (2000-05-02)
Heparin-binding growth-associated molecule (HB-GAM) is an extracellular matrix-associated protein implicated in the development and plasticity of neuronal connections of brain. Binding to cell surface heparan sulfate is indispensable for the biological activity of HB-GAM. In the present paper we have
Emma A Morrison et al.
The Journal of biological chemistry, 289(10), 6825-6836 (2014-01-23)
EmrE, a small multidrug resistance transporter, serves as an ideal model to study coupling between multidrug recognition and protein function. EmrE has a single small binding pocket that must accommodate the full range of diverse substrates recognized by this transporter.
Weizhi Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(45), 31336-31349 (2009-08-28)
The eukaryotic translation initiation factor eIF4E recognizes the mRNA cap, a key step in translation initiation. Here we have characterized eIF4E from the human parasite Schistosoma mansoni. Schistosome mRNAs have either the typical monomethylguanosine (m(7)G) or a trimethylguanosine (m(2,2,7)G) cap
Carissa L Perez et al.
Cell metabolism, 8(3), 266-274 (2008-09-03)
Although studies in C. elegans have identified numerous genes involved in fat storage, the next step is to determine how these factors actually affect in vivo lipid metabolism. We have developed a (13)C isotope assay to quantify the contribution of
Produkty
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Powiązane treści
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.