Przejdź do
606863
ISOGRO®-13C Powder -Growth Medium
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Form:
solid
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
General description
ISOGRO® media is required for overcoming the growth limitations of minimal media. ISOGRO products are lysates of algae grown with stable isotopes (13C, 15N, and/or D). ISOGRO®-13C powder -growth medium gives uniform labeling for protein expression NMR (nuclear magnetic resonance) studies.
A typical algal lysate (ISOGRO medium) contains: 30% salts, 3% water, 2% glucose and 65% amino acids/peptides.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Legal Information
ISOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608297606871616729
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 97-99 atom % D, 99 atom % 13C
description
98 atom % 15N
description
97-99 atom % D
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97-99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
97-99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)