Kluczowe dokumenty
299251
Ammonium-15N chloride
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled ammonium chloride
Wybierz wielkość
544,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
544,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Powiązane treści
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.