Przejdź do
605166
L-Glutamine-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5, L-Glutamic acid 5-amide-13C5, L-Glutamine-ul-13C, 13C Labeled glutamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9080,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N13CO(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
9080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][13C@](N)([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-WIAREEORSA-N
General description
L-Glutamine plays an important role in nucleotide synthesis. It functions as a critical fuel for lymphocytes and gut epithelial cells. L-Glutamine is essential in the endogenous synthesis of glutathione. It is an essential amino acid, which is useful in stressful conditions. L-Glutamine is involved in protein synthesis, wound healing, regulating acid-base balance, cellular differentiation, acts as an energy source and modulates the immune system.
Application
L-Glutamine-13C5 has been used for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) of RAW264.7 cells. It has also been used for metabolomics analysis in p53Mut-parental mesenchymal stem cells (MSCs) or p53Mut-MSC-tumor lines.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604860607983635081
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+7
mass shift
M+17
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 96 atom % D, 98 atom % 13C
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)