Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO13CH2)213CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
General description
Uniformly labeled tracer for studying glycerol metabolism, gluconeogenesis, and lipid synthesis. Used in metabolic flux analysis and diabetes research. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description endotoxin tested, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 99% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol-13C3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?