Merck
297046
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Labeled Glucose, Dextrose-1-13C
Wybierz wielkość
250 MG
1030,00 zł
1 G
2000,00 zł
10 G
7790,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacjiWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1030,00 zł
1 G
2000,00 zł
10 G
7790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
2263682
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacjiWięcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
D-Glucose-1-13C can be used:
  • To predict the primary reaction mechanism in pyrolysis of glucose.[1]
  • To study C−C bond cleavage mechanism in the conversion of labeled glucose into alkanediols using Ni−MgO−ZnO catalyst.[2]
  • In tracer enrichment determination in blood plasma using high-resolution mass spectrometry.[3]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of primary reaction pathways in thin-film pyrolysis of glucose using 13C labeling and real-time monitoring.
Hutchinson CP and Lee YJ
ACS sustainable chemistry & engineering, 5(10), 8796-8803 (2017)
M Fleur Sernee et al.
Cell host & microbe, 26(3), 385-399 (2019-09-13)
Parasitic protists belonging to the genus Leishmania synthesize the non-canonical carbohydrate reserve, mannogen, which is composed of β-1,2-mannan oligosaccharides. Here, we identify a class of dual-activity mannosyltransferase/phosphorylases (MTPs) that catalyze both the sugar nucleotide-dependent biosynthesis and phosphorolytic turnover of mannogen. Structural
Catalytic conversion of glucose into alkanediols over nickel-based catalysts: a mechanism study.
Tan Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(67), 62747-62753 (2016)
Determination of the Isotopic Enrichment of 13C-and 2H-Labeled Tracers of Glucose Using High-Resolution Mass Spectrometry: Application to Dual-and Triple-Tracer Studies.
Trotzmuller M, et al.
Analytical Chemistry, 89(22), 12252-12260 (2017)
Ingjye Jiang et al.
Nucleic acids research, 39(20), 8992-9008 (2011-07-21)
Iron-inducible transcription of the ap65-1 gene in Trichomonas vaginalis involves at least three Myb-like transcriptional factors (tvMyb1, tvMyb2 and tvMyb3) that differentially bind to two closely spaced promoter sites, MRE-1/MRE-2r and MRE-2f. Here, we defined a fragment of tvMyb2 comprising
Produkty
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.