Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
- for the extraction of DNA from microalgae
- in the extraction of fatty acids and proteins from yeast cells
- to lyse glioma cell lines to determine the dihydrofolate reductase (DHFR) enzyme activity[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?