Przejdź do
606871
ISOGRO®-15N Powder -Growth Medium
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
113,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
113,00 zł
Cena katalogowa226,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
Application
ISOGRO®-15N Powder -Growth Medium has been used:
  • for the production of 15N histone H2A for nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy studies.
  • for the production of 15N-enriched protein kinase C and H3 histone for NMR studies.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Legal Information
ISOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608300608297606863
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 97 atom % D
description
98 atom % 15N, 97-99 atom % D, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
97 atom % D, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97-99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the formulation of ISOGRO®-15N Powder?
    1 answer
    1. The nitrogen source is from green algae, not amino acids. The components are glucose, salts, water, nitrogen and carbon. The exact formulation is proprietary.