Merck
606022
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-1-13C solution
greener alternative
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
L-Lactic acid-1-13C, sodium salt solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
opis
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3