Przejdź do
490091
L-Phenylalanine-1-13C
99 atom % 13C
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
L-Phenylalanine-carboxy-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32110501
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
greener alternative product score
old score: 54
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
mass shift
M+1
SMILES string
[H][C@](N)(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i9+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-DMSOPOIOSA-N
General description
L-Phenylalanine-1-13C is an isotopic analogue of L-phenylalanine.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
L-Phenylalanine-carboxy-13C is used to evaluate the 13CO2 level of phenylalanine hydroxylase activity via 13C phenylalanine breath test.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738778614998661600
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
description
98 atom % D
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+9
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
23-26 °C (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine-1-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)