Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-FJUFCODESA-M
Application
Sodium pyruvate-1-13C results in sensitivity gains that allow disease tracking and interrogation of cellular metabolism by magnetic resonance. Intravenous administration of hyperpolarized [13C]pyruvate enables real-time detection of metabolism by magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI). It is used as a precursor in estimating many volatile organic compounds for use in studying terrestrial biosphere.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?