Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
description
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentration
45-55 % (w/w) in H2O
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.42
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[13CH3][C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1;
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-UEORGECYSA-M
General description
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | description endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description ~60%, suitable for microbiology |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (Chiral Purity, HPLC), ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay - |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift - |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.42 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium L-lactate-3-13C solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?