Merck
56103AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Polimerowa kolumna C18 z odwróconymi fazami
Wybierz wielkość
1 EA
6300,00 zł
6300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
6300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
apHera C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L67
linia produktu
apHera
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
apHera reversed columns were devoloped specifically to provide the superior advantages of both silica and polystyrene columns, without the disadvantages of either. This was accomplished using a vinyl alcohol copolymer base that keeps the surface wetted even with high carbon loads. The porous structure has an average pore diameter large enough to produce ideal results for small analytes, peptides and small proteins. These columns equal silica based columns in separation efficiency with organic solvents but provide efficiency with buffered alkaline solutions not possible on silica. One of the most significant features is logicial elution order of alkylated bases where retention increases proportionately with increasing chain length.
Features of apHera Reversed Phase Columns
  • Stable vinyl copolymer base
  • Stable pH range 2-12
  • 300 angstrom pore size
  • Stable in all organic solvents
  • Expanded applications: peptides, proteins
  • Efficient separation of any basic substance
  • Amenability to washing and alkaline solutions
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)