Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 28 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2960,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
form
solid
greener alternative product score
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
bio NMR: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description 99 atom % 13C |
| assay ≥98% (Chiral Purity, HPLC), ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, bio NMR: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?