Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5480,00 zł 3836,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N13CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
white powder
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 600 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form white powder | form solid | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?