Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5440,00 zł
description
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentration
45-55 % (w/w) in H2O
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | description endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral purity, HPLC) | description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C |
| assay ≥98% (Chiral Purity, HPLC), ≥98% (CP) | assay ≥98% (Chiral Purity, HPLC), ≥98% (CP) | assay ≥98% (Chiral purity, HPLC), ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 45-55 % (w/w) in H2O | concentration 45-55 % (w/w) in H2O | concentration 45-55 % (w/w) in H2O | concentration 45-55 % (w/w) in H2O |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?