Merck
60402
Sigma-Aldrich
Potassium methoxide solution
~25% in methanol (T)
Synonim(y):
Potassium methylate
Wybierz wielkość
250 ML
343,00 zł
1 L
623,70 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
343,00 zł
1 L
623,70 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
3551544
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
~25% in methanol (T)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.37
gęstość
0.95 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potassium methoxide solution in methanol has been used as a base to synthesize imines via aerobic oxidative coupling of benzylic alcohols and amines in the presence of gold nanoparticles supported on titanium dioxide catalyst.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Song et al.
Nature communications, 8, 15322-15322 (2017-05-20)
Nanoparticles are of long-standing interest for the treatment of neurological diseases such as glioblastoma. Most past work focused on methods to introduce nanoparticles into the brain, suggesting that reaching the brain interstitium will be sufficient to ensure therapeutic efficacy. However
Jiying Wen et al.
Biomaterials, 86, 42-55 (2016-02-18)
A library of hyperbranched polyglycerols (HPGs) functionalized with different mole fractions of zwitterionic sulfabetaine and cationic quaternary ammonium ligands was synthesized and characterized. A post-polymerization method was employed that utilized double bond moieties on the dendritic HPG for the coupling
E Ballesteros et al.
Journal of chromatography. A, 719(1), 221-227 (1996-01-05)
An automated gas chromatographic method for the simultaneous determination of cholesterol, alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl acetate in edible oils and fats without derivatization is reported. Interferences from lipid material are avoided by using a continuous system to transesterify triglycerides with potassium
Formation of imines by selective gold-catalysed aerobic oxidative coupling of alcohols and amines under ambient conditions.
Kegnaes S, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1437-1441 (2010)
Yang Deng et al.
Biomaterials, 35(24), 6595-6602 (2014-05-13)
A key attribute for nanoparticles (NPs) that are used in medicine is the ability to avoid rapid uptake by phagocytic cells in the liver and other tissues. Poly(ethylene glycol) (PEG) coatings has been the gold standard in this regard for