Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
136,00 zł
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
415 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 29.7 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density 2.44 g/cm3 at 20 °C |
| bp 93.5 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| mp <-20 °C | mp - | mp - | mp - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
85.5 °F
flash_point_c
29.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1