Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
vapor density
4.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
autoignition temp.
1301 °F
quality
dist.
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.), 56-61 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dist., ≥98.0% (GC) | description 97% | description ≥98% | description 98% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay ≥98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble 220g/100ml at 20 °C, alcohols: freely soluble, benzene: very slightly soluble, hydrocarbons: very slightly soluble |
| bp 159-161 °C/2 mmHg (lit.) | bp 159-161 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form (Powder or Crystals or Granules or Chunks) | form (Powder or Crystals or Granules or Chunks) | form - | form solid |
| mp 56-58 °C (lit.), 56-61 °C | mp 56-58 °C (lit.) | mp 193-195 °C (lit.) | mp 160 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
180 °C - Cleveland open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?