Merck
469785
Sigma-Aldrich
Benzyl glycidyl ether
99%
Synonim(y):
(Benzyloxymethyl)oxirane, (±)-O-Benzylglycidol, 1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, 2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, 2-[[(Benzyloxy)methyl]oxy]oxirane, 3-(Benzyloxy)-1,2-epoxypropane, Glycidyl benzyl ether, [(Phenylmethoxy)methyl]oxirane
Wybierz wielkość
5 ML
161,70 zł
25 ML
830,00 zł
161,70 zł
Cena katalogowa231,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
161,70 zł
25 ML
830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
161,70 zł
Cena katalogowa231,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70-73 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(OCc1ccccc1)C2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2
Klucz InChI
QNYBOILAKBSWFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl glycidyl ether is a glycidyl derivative. Rac-/(R)-benzyl glycidyl ether participates in the synthesis of atactic and isotactic linear poly(benzyl 1,2-glycerol carbonate)s.[1] Biocatalytic resolution of racemic benzyl glycidyl ether by Talaromyces flavus has been described.[2] Resolution of benzyl glycidyl ether to (S)-benzyl glycidyl ether with 30% ee and (R)-3-benzyloxypropane-1,2-diol with 40% ee by whole Bacillus alcalophilus cells has been reported.[3] It reacts with K-, K+(15-crown-5)2 to afford potassium glycidoxide and bibenzyl.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youlin Pan et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(11), 1198-1203 (2017-03-21)
Cyclic azasilanes have been synthesized for the purpose of developing coupling agents appropriate for a variety of nanotechnologies including surface modification of nanoparticles, nanocrystals, mesoporous materials and substrates. N-Methyl-aza-2,2,4-trimethylsilacyclopentane is representative of this class of compounds. Preliminary data for the
Chun Wei et al.
Biotechnology letters, 34(8), 1499-1503 (2012-04-25)
Talaromyces flavus containing a constitutive epoxide hydrolase (EH) resolved racemic benzyl glycidyl ether and nine derivatives into their (R)-enantiomers. After optimization of the fermentation conditions, the specific EH activity and biomass concentration were improved from 13.5 U/g DCW and 14.8
Selective cleavage of the linear ether bond in benzyl glycidyl ether and triphenylmethyl glycidyl ether by potassium alkalide as two-electron-transfer reagent.
Grobelny Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 660(1), 6-13 (2002)
Feng Xue et al.
International journal of biological macromolecules, 146, 80-88 (2020-01-01)
A gene encoding a halohydrin dehalogenase from Pseudomonas pohangensis (PpHHDH) was identified, synthesized and expressed in Escherichia coli. Subsequently, we used protein engineering to enhance the enzyme's enantioselectivity. We created two enantiocomplementary HHDH mutants, N160L and Q159L, which exhibited higher
Qingjie Zhang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(9) (2018-09-12)
A surface-sizing technique was offered to take full advantage of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and epoxy resins. Two surface-sizing treated MWCNTs were obtained through a ball-milling treatment of amino-functionalized MWCNTs (MWCNT-NH₂) with n-butyl glycidylether (BuGE) and benzyl glycidylether (BeGE). These