Merck
292788
Sigma-Aldrich
Potassium methoxide
95%
Synonim(y):
Potassium methylate
Wybierz wielkość
5 G
245,00 zł
250 G
650,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
245,00 zł
250 G
650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
3551544
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
ciąg SMILES
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium methoxide is a basic nucleophile used in the dehalogenation of arylhalides. [1] [2]
Zastosowanie
Potassium methoxide can be used:
  • As a methoxylating agent for methoxylation of bromo- and mesyloxyalkanes in the presence of an ionic liquid [bmim][BF4].[3]
  • As a catalyst for the synthesis of dimethyl carbonate[4] and methyl formate.[5]
  • As a catalyst for the transesterification of sunflower oil for the production of biodiesel.[6]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
General and practical potassium methoxide/disilane-mediated dehalogenative deuteration of (hetero) arylhalides
Xin W et al.
Journal of the American Chemical Society, 140, 10970-10974 (2018)
Oligoethylene Glycols as Highly Efficient Mutifunctional Promoters for Nucleophilic-Substitution Reactions
Vinod J H et al.
Chemistry?A European Journal , 18, 3918-3924 (2012)
The effect of Mo(CO)6 as a co-catalyst in the carbonylation of methanol to methyl formate catalyzed by potassium methoxide under CO, syngas and H2 atmospheres. HP-IR observation of the methoxycarbonyl intermediate of Mo(CO)6.
Jali S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 348(1-2), 63-69 (2011)
Synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide using potassium methoxide as catalyst under mild conditions.
Cai Q, et al.
Catalysis Letters, 103(3-4), 225-228 (2005)
Significantly enhanced reactivities of the nucleophilic substitution reactions in ionic liquid.
Kim DW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(11), 4281-4285 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?