Przejdź do
403067
Sodium methoxide solution
0.5 M(0.5 N) in methanol, solution, ACS reagent grade
Synonim(y):
Sodium methylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
411,00 zł
250 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
975,00 zł
800 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1330,00 zł
4 x 100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1560,00 zł
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3ONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.02
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3592982
Grade:
ACS reagent
Form:
liquid
411,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium methoxide solution, ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
color
, clarity of solution to pass
bp
64.6 °C
density
0.809 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium methoxide solution is composed of 0.5M sodium methoxide in 0.5N methanol. It is a widely used organic base in organic synthesis.
Application
Sodium methoxide solution may be used in the following processes:
  • As a solvent in the synthesis of disulfides from corresponding thiols.
  • To extract fatty acid methyl esters by transesterification process.
  • Synthesis of (1R,2R,3R,7aS)-1,2-dibenzyloxy-3-tert-butyldiphenylsilyloxymethylpyrrolizidin-5-one.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2305537121062562
description
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
description
21 wt. % in ethanol
description
technical, ≥95% (T)
description
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
technical
grade
-
density
0.809 g/mL at 25 °C
density
0.868 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.85 g/mL at 20 °C
color
, clarity of solution to pass
color
-
color
-
color
-
bp
64.6 °C
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium methoxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?