Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 155,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
155,00 zł
Nazwa produktu
Sodium methoxide solution, 25 wt. % in methanol
vapor density
1.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C), 96 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
autoignition temp.
878 °F
concentration
25 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.37
density
0.945 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.945 g/mL at 25 °C | density 0.809 g/mL at 25 °C | density 0.805-0.817 g/mL at 20 °C | density 0.868 g/mL at 25 °C |
| vapor pressure 50 mmHg ( 20 °C), 96 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| vapor density 1.1 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| refractive index n20/D 1.37 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.385 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium methoxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.0 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
15.55 °C - closed cup - Solvent
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
HI, does the Sodium methoxide solution come in a Sure-seal bottle?
1 answer-
Product 156256, Sodium methoxide solution is not packaged in a Sure/Seal™ bottle. The 156256-25mL, 156256-1L, and 156256-2.5L SKUs are packaged in amber glass bottles with PP caps and HDPE/PTFE liners. The 156256-18L is packaged in a carbon steel drum.