Merck
576360
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated boro-aluminosilicate glass slide
surface resistivity 5-15 Ω/sq, slide
Synonim(y):
ITO coated slide
Wybierz wielkość
10 PKG
7590,00 zł
7590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
7590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
7590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
rezystywność powierzchniowa
5-15 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
>85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5290-1.5460 (lit.)
temp. przejścia
softening point 975 °C
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Typical composition 55.0% SiO2, 7.0% B2O3, 10.4% Al2O3, 21.0% CaO, and 1.0% Na2O. Strain point of slide is 666 °C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Zobacz wszystko