Merck
735248
Sigma-Aldrich
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × D 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Synonim(y):
TEC 15, FTO glass
Wybierz wielkość
5 EA
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
443,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Haze: ≤0.74%
Poziom jakości
skład
SnO2/F
opakowanie
set of 5
rezystywność powierzchniowa
~13 Ω/sq
dł. × szer. × gł.
50 mm × 50 mm × 2.2 mm
przepuszczalność
82-84.5% (visible)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What type of glass is used for the fluorine doped tin oxide coated glass slides?
    1 answer
    1. The fluorine doped tin oxide (FTO) coated glass slides use TEC GlassTM  from Pilkington.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.