Przejdź do
790346
ITO
30 nm (SEM)
Synonim(y):
Indium tin oxide, ITO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
nanopowder
Quality Segment
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
reaction suitability
core: indium, core: tin
particle size
30 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Indium Tin oxide nanoparticles have been investigated for use in the following:
  • transparent electrodes(1)
  • the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
  • the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
  • electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494682747939700460
ITO 30 nm (SEM)
Sigma-Aldrich
790346
ITO
description
30 nm (SEM)
description
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
description
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
particle size
30 nm (SEM)
particle size
−325 mesh
particle size
18 nm (SEM)
particle size
<100 nm (DLS)
form
nanopowder
form
powder
form
dispersion
form
dispersion
mp
1910 °C (lit.)
mp
1910 °C (lit.)
mp
1910 °C (lit.)
mp
-
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1682 g/mL at 25 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C
reaction suitability
core: tin, core: indium
reaction suitability
core: tin, core: indium
reaction suitability
core: indium, core: tin
reaction suitability
-
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
composition
SnO2, 10% , In2O3, 90%
composition
SnO2, 10% , In2O3, 90%
composition
SnO2, 10% , In2O3, 90%
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)