Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
637,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
reaction suitability
core: indium, core: tin
particle size
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description −325 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description ≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O | description <100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol | description 30 nm (SEM) |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.5% trace metals basis | assay - | assay - |
| form powder | form dispersion | form dispersion | form nanopowder |
| particle size −325 mesh | particle size 18 nm (SEM) | particle size <100 nm (DLS) | particle size 30 nm (SEM) |
| density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.1682 g/mL at 25 °C, 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.04 g/mL at 25 °C | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1910 °C (lit.) | mp 1910 °C (lit.) | mp - | mp 1910 °C (lit.) |
| application(s) perovskite solar cells | application(s) optical coatings | application(s) optical coatings | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium tin oxide
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?