636916
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
Synonim(y):
ITO, ITO coated slide, rectangular
About This Item
Polecane produkty
rezystywność powierzchniowa
15-25 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
>78%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Właściwości fizyczne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.