Merck
578274
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 8-12 Ω/sq, slide
Synonim(y):
ITO, ITO coated slide, rectangular
Wybierz wielkość
10 PKG
4020,00 zł
25 PKG
8690,00 zł
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
4020,00 zł
25 PKG
8690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opakowanie
pack of 10 slides
pack of 25 slides
rezystywność powierzchniowa
8-12 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
>83%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Indium tin oxide (ITO) is widely used as transparent conducting oxides. Its major characteristics are electrical conductivity, optical transparency and the ease to be deposited as films.[1]
Zastosowanie
ITO was used to mount frozen sections of mouse brain[2] and heart.[3]ITO cover slides may be used for closed digital microfluidic devices.[4]
Some other uses that have been reported are:
  • Eumelanin samples prepared on ITO covered glass substrates.[5]
  • Interface windows of the liquid cell for optical beam delection (OBD) sensing contain a 20-nm-thick indium tin oxide film
  • Mesoporous TiO2 films were formed on ITO conductive glasses[6]
I
Właściwości fizyczne
Thickness of ITO coating is 1200-1600 Å.
Resistance may increase to as high as 30 Ω when exposed to temperatures of 300 °C for 30 minutes or more.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Online coupling of digital microfluidic devices with mass spectrometry detection using an eductor with electrospray ionization.
Baker CA and Roper MG
Analytical Chemistry, 2955-2960 (2012)
Katsuji Hattori et al.
Antioxidants & redox signaling, 13(8), 1157-1167 (2010-05-22)
Local responses of energy metabolism during brain ischemia are too heterogeneous to decipher redox distribution between anoxic core and adjacent salvageable regions such as penumbra. Imaging mass spectrometry combined by capillary electrophoresis/mass spectrometry providing quantitative metabolomics revealed spatio-temporal changes in
Preparation of non-annealed anatase TiO< sub> 2</sub> film on ITO substrate by anodizing in hot phosphate/glycerol electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Tsuji E, et al.
Materials Letters, 91, 39-41 (2013)
High-resolution frequency-modulation atomic force microscopy in liquids using electrostatic excitation method.
Umeda K, et al.
Applied Physics Express, 3(6), 065205-065205 (2010)
Andreas Herrmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(1), 117-124 (2008-12-17)
Application of an electric field to liquid crystalline film forming imines with negative dielectric anisotropy, such as N-(4-methoxybenzylidene)-4-butylaniline (MBBA, 1), results in the expulsion of compounds that do not participate in the formation of the liquid crystalline phase. Furthermore, amines
Produkty
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Organic Semiconductor Laser Materials
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Zobacz wszystko
Protokoły
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
Selen pełni różne role, od niezbędnego składnika diety po półprzewodnik w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak kserografia.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is the glass coated with ITO on one side or both sides?
    1 answer
    1. The glass is ITO coated on one side. The coated side may be determined by holding the glass to the light. It will appear lightly opaque and may display a slight difference in color.
      Helpful?
  2. Is it possible to etch 578274-10PAK Indium tin oxide coated glass slides with E-beam lithography?
    1 answer
    1. It is uncertain whether E-beam lithography will work for this purpose. The most common method for ITO (Indium Tin Oxide) patterning is photolithography. For simple patterning, a laser patterning system, specifically a fiber laser source, can be utilized. Alternatively, a CO2 laser source is capable of etching the glass. However, it's important to note that using a fiber laser can be challenging without prior experience, as it may lead to the redeposition of material on the glass along the laser path, which is non-removable.
      Helpful?
  3. For Product 578274, what is the melting point of Indium tin oxide coated glass slide, rectangular?
    1 answer
    1. Unfortunately, the melting point is not determined for this product.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How do I clean Product 578274, Indium tin oxide coated glass slide?
    1 answer
    1. To clean ITO slides, the manufacturer recommends to immerse the slides in a 20 weight % solution of ethanolamine in deionized water, heat to 80°C in an ultrasonic bath for 10-15 minutes. After this step, the slides should be removed and rinsed several times with deionized water, and finally dried with pure nitrogen gas to avoid water spotting.
      Helpful?
  6. What method can be used to etch Product 578274, Indium tin oxide coated glass slide?
    1 answer
    1. Per the manufacturer, an aqueous solution of 20% hydrochloric acid, 5% nitric acid and a few drops of liquid detergent to promote wetting of the ITO surface will remove ITO. If this solution is heated to 55°C, it will typically etch 100 ohm ITO coating in 30-60 seconds, or if the etching is carried out at room temperature, it will take six to ten minutes. Differences in the morphology of the coating, the thickness of the coating (more conductive coatings will be thicker), and changes in the purity or concentration of the acid solution will effect the time required to remove the ITO. Please be advised that ITO coatings can be lost if they come into direct contact with mineral acids and strong organic acids. Therefore, direct contact with these agents should be avoided. After the etching process is complete, the slides should be immediately rinsed in a 10% aqueous solution of sodium carbonate to neutralize any residual acid. To avoid water spotting, blow dry the slides with pure nitrogen gas.
      Helpful?
  7. What type of glass is Product 578274, Indium tin oxide coated glass slide, made of?
    1 answer
    1. The slide is made with soda lime float glass. Molten glass is floated on a pool of liquid tin under a nitrogen/hydrogen atmosphere. This high volume process results in glass which does not require grinding or polishing to achieve a high-quality finish. Float glass will typically have a strain point of 523°C, a CTE of 77-85 x 107 / °C, and a refractive index of 1.517. Typical composition of float glass is 72.6% SiO2, 0.8% B2O3, 1.7% Al2O3, 4.6% CaO, 3.6% MgO, and 15.2% Na2O.
      Helpful?
  8. For Product 578274, Indium tin oxide coated glass slide, what is the passivation layer, and what is it's purpose?
    1 answer
    1. ITO coated float glass is only offered with a SiO2 passivation layer applied directly on the glass prior to ITO coating. The passivation layer is intended to minimize the leaching of alkali oxides into liquid crystals, which can have a detrimental effect on the volume resistivity of the liquid crystal.