Merck
563900
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol)
average Mw 130,000, 99+% hydrolyzed
Synonim(y):
PVA
Wybierz wielkość
500 G
989,00 zł
1 KG
1840,00 zł
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
989,00 zł
1 KG
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.23
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
masa cząsteczkowa
average Mw 130,000
Spadająca piłka
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and anti-electrostatic properties.[1][2][3]
Zastosowanie
PVA can be used in a variety of applications such as:
  • a blended membrane for separation of gases[4]
  • a proton conducting membrane for the development of fuel cells[5][6]
  • hydrogels in tissue engineering[7]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Cross-linked poly (vinyl alcohol)/sulfonated nanoporous silica hybrid membranes for proton exchange membrane fuel cell
Beydaghi H, et al.
Journal of Nanostructure in Chemistry, 4(2), 97-97 (2014)
Relationship between micro-porosity, water permeability and mechanical behavior in scaffolds for cartilage engineering
Vikingsson L, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 48(2), 60-69 (2015)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
CO2 separation using thermally stable crosslinked poly (vinyl alcohol) membrane blended with polyvinylpyrrolidone/polyethyleneimine/tetraethylenepentamine
Mondal A and Mandal B
Journal of Membrane Science , 460(6), 126-138 (2014)