Przejdź do zawartości
10853
Mowiol® 6-98
Mw ~47,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw ~47,000
feature
hydrophilic
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,000 polymerization
ign. residue
≤0.5%
viscosity
5-7 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)