363065
Poly(vinyl alcohol)
Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed
Synonim(y):
PAA
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystalline powder
crystals
masa cząsteczkowa
Mw 146,000-186,000
Spadająca piłka
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available