Przejdź do
10852
Mowiol® 10-98
Mw ~61,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw ~61,000
feature
hydrophilic
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
ign. residue
≤0.5%
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108538138211773
description
Mw ~61,000
description
Mw ~47,000
description
Mw ~27,000
description
Mw ~125,000
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
mol wt
Mw ~61,000
mol wt
Mw ~47,000
mol wt
Mw ~27,000
mol wt
Mw ~125,000
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
5-7 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
18.5-21.5 mPa.s, 4 % in H2O(20)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
~1,400 polymerization, 98.0-98.8 mol% hydrolysis
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,000 polymerization
extent of labeling
~600 polymerization, 98.0-98.8 mol% hydrolysis
extent of labeling
~2800 polymerization, 98.0-98.8 mol% hydrolysis
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)