Kluczowe dokumenty
10849
Sigma-Aldrich
1475 28-99
Mw ~145,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
Wybierz wielkość
250 G
247,00 zł
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
247,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.23
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
Mw ~145,000
Poziom jakości
zakres etykietowania
99.0-99.8 mol% hydrolysis
~3,300 polymerization
pozostałość po prażeniu
≤0.5%
lepkość
26-30 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piotr Hanczyc et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(10), 2947-2954 (2013-02-15)
A stretched poly(vinyl alcohol) (PVA) film provides a unique matrix that enables also short DNA oligonucleotide duplex to be oriented and studied by linear dichroism (LD). This matrix further allows controlling DNA secondary structure by proper hydration (A or B
Yani Guo et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 48(5), 518-525 (2013-02-07)
The degradation characteristics of the new mixed strains isolated from a de-sizing process which could degrade PVA thoroughly were studied. The interrelation of seven kinds of single bacterium separated from mixed strains was studied through combination experiments. The degradation process
Jie Xue et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 119, 31-36 (2013-01-15)
Synthetic adhesives inspired by marine mussel have attracted great attention due to its excellent water-resistance and good biocompatibility. In this study, a photocrosslinkable bioadhesive containing 3,4-Dihydroxy-l-phenylalanine (DOPA) functional group, which is central to curing mussel adhesive proteins, was prepared by
Susnata Bera et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 300-305 (2013-05-08)
Polymer capped CdSe nanoparticles have been grown using a simple chemical process. Transmission electron microscopy study revealed the formation of isolated CdSe nanoparticles encapsulated in polyvinyl alcohol matrix. The optical band gap of nanoparticle has been found to be blue
J H Seol et al.
Rhinology, 51(2), 137-142 (2013-05-15)
A number of different nasal packing materials are available for prevention of nasal bleeding after endoscopic sinus surgery. Polyvinyl alcohol (PVA) coated nasal packing is an expandable packing for use in rhinological surgery. This innovative surf- ace treatment helps to